missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ CD38 inhibitor

Beskrivelse
CD38 inhibitor 78c is a potent CD38 (ADP ribosyl cyclase/hydrolase) inhibitor (IC50 values are 1.9 and 7.3 nM at mouse and human CD38, respectively). Catalyzes breakdown of NAD to nicotinamide and ADPR, and hydrolyzes NAADP to adenosine-5'-O-diphosphoribose phosphate. Elevates NAD+ levels >5-fold in liver and >1.2-fold in muscle of diet-induced obese (DIO) C57Bl6 mice. Also prevents age-related NAD+ decline in mice. Improves glucose intolerance, cardiac function and improves physiological and metabolic parameters in old mice.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-[[trans-4-(2-Methoxyethoxy)cyclohexyl]amino]-1-methyl-6-(5-thiazolyl)-2(1 H)-quinolinone |
| CAS | 1700637-55-3 |
| Mængde | 5 mg |
| Mål | Hydrolase Inhibitors |
| Molekylær formel | C22H27N3O3S |
| Renhed | 0.98 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?