Få mere at vide
Invitrogen™ Mus CD36 ELISA Kit
Artikelnummer. p-7231026
Mængde:
5 x 96 prøver
96 prøver
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. 15405243
Brand: Invitrogen™ EMCD36
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ELISA
Musen CD36 ELISA kvantificerer Ms CD36 i museserum, plasma eller cellekulturmedium. Analysen vil udelukkende genkende både naturlig og rekombinant Ms CD36. Metodens princip Musen CD36 solid-fase sandwich ELISA (enzym-linked immunosorbent assay) er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er blevet præcoatet i brøndene på den medfølgende mikroplade. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. Sandwichen dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve. Strenge validering Hvert fremstillet parti af dette ELISA kit er kvalitetstestet for kriterier som sensitivitet, specificitet, præcision og lot-to-lot konsistens. Se manualen for mere information om validering.
CD36, også kendt som scavenger receptor klasse B medlem 3, er et protein, der udtrykkes på overfladen af forskellige celletyper, herunder makrofager, blodplader og adipocytter. Det spiller en rolle i lipidmetabolisme, inflammation og åreforkalkning og er involveret i genkendelsen og optagelsen af forskellige ligander såsom oxiderede lavdensitetslipoproteiner, langkædede fedtsyrer og apoptotiske celler. CD36 er også impliceret i patogenesen af malaria. Proteinet kodet af dette gen tjener som en receptor for trombospondin i blodplader og forskellige cellelinjer og er det fjerde store glycoprotein på blodpladeoverfladen. Det binder til kollagen, trombospondin, anioniske fosfolipider og oxideret LDL og medierer direkte cytoadhærens af Plasmodium falciparum parasiterede erytrocytter. Mutationer i dette gen forårsager blodpladeglykoproteinmangel. Der er fundet flere alternativt splejsede transkriptvarianter for dette gen. Sygdomme forbundet med CD36 omfatter blodpladeglykoprotein IV-mangel og koronar hjertesygdom 7.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer Q08857
Analyseområde 27,43 til 20.000 pg/ml
Assay følsomhed 30 pg/mL
Kalibreringsområde 30 pg/ml til 20.000 pg/ml
Oversigt CD36 ELISA Kit, 96 analyser, 1 sæt, musearter, CD-proteinfamilie, apoptoseforskningsdisciplin, enzymforbundet immunosorbentanalyse designet til kvantificering og påvisning af Cd36 i prøver, ved hjælp af en mikropladelæser
Detekterbare analytter CD36
Assay Fastfase sandwich ELISA
Konjugeret HRP
Detektionsmetode Kolorimetrisk
Immunoassay-kitformat Sandwich ELISA Kit
Produkttype ELISA
Protein familie CD proteiner
Prøvetype Plasma, Serum, Supernatant
Specificitet Denne ELISA kit viser ingen krydsreaktivitet med følgende testede cytokiner: Mus CD30, L CD30, T CD40, CRG-2, CTACK, CXCL16, Eotaxin, Eotaxin-2, Fas Ligand, Fractalkine, GCSF, GM-CFS, IFN-gamma, IGFBP-3, IGFBP-5, IGFBP-6, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-1 beta,, IL-3 Rb, IL-4, IL-5, IL-9, IL-10, IL-12 p40/p70, IL-12 p70, IL-13, IL-17, KC, Leptin R, LEPTIN(OB), LIX, L-Selectin, Lymphotactin, MCP-M, M, FIP, M, F, 1, M, MIP-1 gamma, MIP-2, MIP-3 beta, MIP-3 alpha, PF-4, PSelectin, RANTES, SCF, SDF-1 alpha, TARC, TCA-3, TECK, TIMP-1, TNF-alpha, TNF RI, TNF RII, TPO, VCAM-1, VEGF.
Substrattype TMB
Tilstrækkelig til 96 analyser
Målarter Mus
Til brug med (applikation) ELISA, Proteinanalyser, Proteinbiologi, Kræftbiologi, Immunologi, Neurovidenskab, Neurobiologi, Proteinpåvisning, Proteinanalyse
Til brug med (udstyr) Kolorimetrisk mikropladelæser
Gen-id (Entrez) 12491
Gen symbol FEDT, GPIV, Scarb3
Værtsarter Mus
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Sættets indhold Forbelagt 96-brønds plade, Standard, Assay Fortynder koncentrat, Biotinyleret detektionsantistof, SAV-HRP, Vaskebuffer, kromogen, Stop Løsning, Klæbende pladedæksler
Etiket eller farvestof HRP
Mængde 96 prøver
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Apoptose
Prøvevolumen Plasma 33μ L, Serum 33μ L, Supernatant 100μ L
Opbevaringskrav 2 °C til 8 °C
Synonym FEDT, GPIV, Scarb3
Mål CD36
Test tid 1 t 20 min
Samlet analysetid 4 timer 45 min