Få mere at vide
Invitrogen™ Mus CD36 ELISA Kit
Beskrivelse
Musen CD36 ELISA kvantificerer Ms CD36 i museserum, plasma eller cellekulturmedium. Analysen vil udelukkende genkende både naturlig og rekombinant Ms CD36. Metodens princip Musen CD36 solid-fase sandwich ELISA (enzym-linked immunosorbent assay) er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er blevet præcoatet i brøndene på den medfølgende mikroplade. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. Sandwichen dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve. Strenge validering Hvert fremstillet parti af dette ELISA kit er kvalitetstestet for kriterier som sensitivitet, specificitet, præcision og lot-to-lot konsistens. Se manualen for mere information om validering.
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | Q08857 |
| Analyseområde | 27,43 til 20.000 pg/ml |
| Assay følsomhed | 30 pg/mL |
| Kalibreringsområde | 30 pg/ml til 20.000 pg/ml |
| Oversigt | CD36 ELISA Kit, 96 analyser, 1 sæt, musearter, CD-proteinfamilie, apoptoseforskningsdisciplin, enzymforbundet immunosorbentanalyse designet til kvantificering og påvisning af Cd36 i prøver, ved hjælp af en mikropladelæser |
| Detekterbare analytter | CD36 |
| Assay | Fastfase sandwich ELISA |
| Konjugeret | HRP |
| Detektionsmetode | Kolorimetrisk |
| Produkttype | ELISA |
| Vis mere |