Få mere at vide
Epredia™ Lab Vision™ CD31/PECAM-1 (Endothelial Cell Marker) Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody
Obtain accurate, reproducible results in immunohistochemistry and immunofluorescence procedures.
1045.00 DKK - 3446.85 DKK
Tekniske data
Antigen CD31 (Endothelial Cell Marker) Ab-1
Klon JC/70A
Applikationer Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Konjugeret Unconjugated
Se flere specifikationer
Produkter 5
Produktkode Brand Mængde Form Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Form Pris Antal & tilgængelighed  
12601137
Dokumentvisning
Epredia™
MS-353-S0
100 μL Concentrated
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
12611137
Dokumentvisning
Epredia™
MS-353-S1
500 μL Concentrated
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
3065.00 DKK
2597.57 DKK / 500µL
Save 467.43 DKK
15% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
12661127
Dokumentvisning
Epredia™
MS-353-S
1 mL Concentrated
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
4055.00 DKK
3446.85 DKK / 1ml
Save 608.15 DKK
14% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
12681127
Dokumentvisning
Epredia™
MS-353-R7
7 mL Prediluted
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
12651127
Dokumentvisning
Epredia™
MS-353-RQ
12 mL Ready-to-Use
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
3320.00 DKK
2813.43 DKK / 12ml
Save 506.57 DKK
15% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
CD31 is a glycoprotein expressed on endothelial cells and in platelets. It is known to be involved in cell signaling and cell adhesion.
Host Species: Mouse
Clone: JC/70A
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: Human. Does not react with rat and pig. Others not tested.
Epitope: Not determined
Immunogen: Membrane preparation of a spleen from a patient with hairy cell leukemia
Molecular Weight: 100kDa (endothelial cells) and 130kDa (platelets)
Positive Control: Placenta, Tonsil
Cellular Localization: Membrane
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Western Blotting (Not suitable)
  • Immunofluorescence
Tekniske data
Tekniske data
CD31 (Endothelial Cell Marker) Ab-1
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
IVD
Primary
JC/70A
Monoclonal
Mouse
Oncogenesis
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater