Få mere at vide
R&D Systems™ CD300c Overexpression Lysate
Artikelnummer. 18281163 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mg
Pakningsstørrelse:
0.1mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
18281163 0.1 mg 0.1mg
1 options
Artikelnummer. 18281163 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. NBL108931
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems.
The CD300c/LMIR2 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellelinje The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC24678 and based on accession number NM_6678. The protein contains a C-terminal DDK tag.
Mængde 0.1 mg
Opbevaringsbuffer RIPA buffer
Renhed Protein
Testspecificitet Homo sapiens CD300c molecule (CD300C), mRNA.
Indhold og opbevaring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Produktlinje Novus
Forskningskategori Immunology
Proteintilstand Native
Til brug med (applikation) Western Blot
For Research Use Only