Få mere at vide
Abnova™ CD273(PDCD1LG2)/CEN9q FISH-sonde
Artikelnummer. p-7193004
Mængde:
100μ L
200μ L
Pakningsstørrelse:
100µL
200µL
Artikelnummer. 16073365
Brand: Abnova™ FG0225.100uL
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Mærkede FISH-prober til identifikation af genamplifikation ved brug af Fluorescent In Situ Hybridization Technique.
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved °4 C i mørke
Format Rør
Til brug med (applikation) Fluorescerende in situ hybridisering (celle)
Gene programmeret celledød 1 ligand 2
Gene Alias B7DC,Btdc,CD273,MGC142238,MGC142240,PD-L2,PDCD1L2,PDL2,bA574F11.2
Gen symbol PDCD1LG2
Gen-id (Entrez) 80380
Produkttype DNA/RNA
Mængde 100μ L
Form Væske