Få mere at vide
Abnova™ CD273(PDCD1LG2)/CEN9q FISH-sonde
Artikelnummer. 16083365
Mængde:
100μ L
200μ L
Pakningsstørrelse:
100µL
200µL
Artikelnummer. 16083365
Brand: Abnova™ FG0225.200uL
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Mærkede FISH-prober til identifikation af genamplifikation ved brug af Fluorescent In Situ Hybridization Technique.
Especificaciones
Indhold og opbevaring Opbevares ved °4 C i mørke
Format Rør
Til brug med (applikation) Fluorescerende in situ hybridisering (celle)
Gene programmeret celledød 1 ligand 2
Gene Alias B7DC,Btdc,CD273,MGC142238,MGC142240,PD-L2,PDCD1L2,PDL2,bA574F11.2
Gen symbol PDCD1LG2
Gen-id (Entrez) 80380
Produkttype DNA/RNA
Mængde 200μ L
Form Væske
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado