Få mere at vide
Abnova™ CD273(PDCD1LG2)/CEN9q FISH-sonde
Mængde:
100μ L
200μ L
Pakningsstørrelse:
100µL
200µL
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved °4 C i mørke |
| Format | Rør |
| Til brug med (applikation) | Fluorescerende in situ hybridisering (celle) |
| Gene | programmeret celledød 1 ligand 2 |
| Gene Alias | B7DC,Btdc,CD273,MGC142238,MGC142240,PD-L2,PDCD1L2,PDL2,bA574F11.2 |
| Gen symbol | PDCD1LG2 |
| Gen-id (Entrez) | 80380 |
| Produkttype | DNA/RNA |
| Mængde | 100μ L |
| Form | Væske |