Få mere at vide
CD247 Hamster anti-Human, FITC, Clone: H146-968, Invitrogen™
Hamster Monoclonal Antibody
Brand:  Invitrogen A15754
Produktkode 15285834
  • 1219.52 DKK / 0.10mg
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Tekniske data
CD247
Monoclonal
FITC
RP11-104L21.1, CD3-ZETA, CD3H, CD3Q, CD3Z, T3Z, TCRZ
100 μg
Primary
Human
Liquid
Flow Cytometry
H146-968
PBS, pH 7.4, with 0.2% BSA and 15mM sodium azide
Hamster
RUO
919
Store at 2 - 8 °C.
IgG