Få mere at vide
CD22 Monoclonal Antibody (eBio4KB128 (4KB128)), NovaFluor™ Blue 585, eBioscience™, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
1155.00 DKK - 2562.00 DKK
Tekniske data
Antigen CD22
Klon eBio4KB128 (4KB128)
Koncentration 0.2 μg/Test
Applikationer Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Se flere specifikationer
Produkter 2
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
17880861
Dokumentvisning
Invitrogen
H053T02B04
25 Tests
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
17840871
Dokumentvisning
Invitrogen
H053T03B04
100 Tests
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
Beskrivelse
Beskrivelse
CD22 Monoclonal antibody specifically detects CD22 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Tekniske data
Tekniske data
CD22
0.2 μg/Test
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2
A530093D23; B-cell receptor CD22; BL-CAM; B-lymphocyte cell adhesion molecule; B-lymphocyte cell adhesion molecule (BL-CAM); Cd22; CD22 antigen; CD22 molecule; FLJ22814; Lectin 2; Leu-14; Lyb8; Lyb-8; MGC130020; sialic acid binding Ig-like lectin 2; sialic acid-binding Ig-like lectin 2; Sialic acid-binding Ig-like lectin 2 (Siglec-2); Siglec2; Siglec-2; T-cell surface antigen Leu-14
IgG1 κ
Affinity chromatography
Antibody
eBio4KB128 (4KB128)
Flow Cytometry
NovaFluor Blue 585
Mouse
Human
P20273
933
Primary
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
CD22
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater