Få mere at vide
CD14 (Monocyte / Macrophage Marker) Mouse, Clone: LPSR/2385, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
1480.00 DKK - 3566.34 DKK
Tekniske data
Antigen CD14 (Monocyte / Macrophage Marker)
Klon LPSR/2385
Koncentration 200μg/mL
Applikationer Immunohistochemistry
Klassifikation Monoclonal
Se flere specifikationer
Produkter 2
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
15921188
Dokumentvisning
EnquireBio
929-MSM5-P0
20 μg
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
15931188
Dokumentvisning
EnquireBio
929-MSM5-P1
100 μg
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
3843.00 DKK
3566.34 DKK / 100µg
Save 276.66 DKK
7% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
CD14 (Monocyte / Macrophage Marker)
200μg/mL
Monoclonal
Mouse
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Recombinant fragment of human CD14 protein (apprx. aa 25-148)
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
55kDa
LPSR/2385
Immunohistochemistry
Unconjugated
RUO
929
IgG1 κ
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
Cell Surface
THP-1 cells and human monocytes. Lymph nodes and tonsils.
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater