Få mere at vide
Novus Biologicals™ CD14 Antibody Pair [HRP]
Shop alle Bio Techne produkter
Mængde:
15 tallerkener
5 tallerkener
Beskrivelse
This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Mouse CD14.
Tekniske data
Tekniske data
| Analyseområde | 78.1 pg/mL |
| Assay følsomhed | 78.13-5000 pg/mL |
| Assay | Sandwich ELISA |
| Konjugeret | HRP |
| Produkttype | Antibody Pairs |
| Specificitet | This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Mouse CD14. |
| Målarter | Mouse |
| Til brug med (applikation) | Sandwich ELISA |
| Gene Alias | CD14 antigen, CD14 molecule, monocyte differentiation antigen CD14, Myeloid cell-specific leucine-rich glycoprotein |
| Gen-id (Entrez) | 929 |
| Vis mere |