Få mere at vide
Novus Biologicals™ CD117/c-kit Overexpression Lysate
Artikelnummer. 18020879 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mg
Pakningsstørrelse:
0.1mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
18020879 0.1 mg 0.1mg
1 options
Artikelnummer. 18020879 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. NBP211157
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
The CD117/c-kit Overexpression Lysate is derived from human.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellelinje The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC215316 and based on accession number. The protein contains a C-terminal DDK tag.
Til brug med (applikation) Western Blot
Mængde 0.1 mg
Opbevaringsbuffer RIPA buffer
Renhed Protein
Testspecificitet Homo sapiens c-Kit, mRNA.
Indhold og opbevaring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Proteintilstand Native
For Research Use Only