Få mere at vide
CD117/c-kit Antibody (47233), mFluor Violet 500 SE, R&D Systems™
Artikelnummer. 18610670 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mL
Pakningsstørrelse:
0.1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
18610670 0.1 mL 0.1ml
1 options
Artikelnummer. 18610670 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. FAB332MFV500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5594.01 DKK
    4814.25 DKK / 0.1ml
    Spare 779.76 DKK
    13% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
CD117/c-kit Monoclonal specifically detects CD117/c-kit in Human samples. It is validated for CyTOF, ELISA Capture (Matched Antibody Pair), ELISA Detection (Matched Antibody Pair), ELISA Standard (Matched Pair), Flow Cytometry, Neutralization, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen CD117/c-kit
Applikationer CyTOF, ELISA Capture (Matched Antibody Pair), ELISA Detection (Matched Antibody Pair), ELISA Standard (Matched Pair), Flow Cytometry, Neutralization, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon 47233
Konjugeret mFluor Violet 500 SE
Fortynding Western Blot, Simple Western, Flow Cytometry, ELISA Standard (Matched Pair), Neutralization, ELISA Capture (Matched Antibody Pair), ELISA Detection (Matched Antibody Pair), CyTOF-ready
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias CD117, CD117 antigen, ckit, C-Kit, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, PBT, piebald trait, Proto-oncogene c-Kit, proto-oncogene tyrosine-protein kinase Kit, SCFRmast/stem cell growth factor receptor, soluble KIT variant 1, Tyrosine-protein kinase Kit, v-kit Hardy-Zuckerman 4 feline sarcoma viral oncogene homolog, v-kit Hardy-Zuckerman 4 feline sarcoma viral oncogene-like protein
Værtsarter Mouse
Immunogen S. frugiperda insect ovarian cell line Sf 21-derived recombinant human CD117/c-kit, Gln26-Thr520, Accession # P10721
Mængde 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin B Cell Development and Differentiation Markers, Cancer, Cancer Stem Cells, Cellular Markers, Cytokine Research, Hematopoietic Stem Cell Markers, Immunology, Innate Immunity, Mast Cell Markers, Mesenchymal Stem Cell Markers, Myeloid derived Suppressor Cell, Phospho Specific, Protein Kinase, Signal Transduction, Stem Cell Markers, Tyrosine Kinases
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 3815
Målarter Human
Indhold og opbevaring Store at 4C in the dark.
Produkttype Antibody
Isotype IgG1
Produktlinje Novus
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.