Få mere at vide
Gibco™ CD EfficientFeed™ C AGT™ Næringsstoftilskud
Artikelnummer. 11320902 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 l
10 l
100 l
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11320902 1 l Hver
10476359 10 l Hver
11390892 100 l Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11320902 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A1327504
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CD EfficientFeed™ C AGT™ Næringsstoftilskud
GIBCO™ CD EfficientFeed™ C AGT™ næringssupplement er et tørformat enkeltdelstilskud til fodret batchtilsætning til kulturen af flere cellelinjer. Dette produkt er designet til at fungere med GS CHO cellelinjer som et enkelt foder uden behov for yderligere GS-tilskud. CD EfficientFeed™ C AGT™ næringssupplement er en animalsk oprindelsesfri, kemisk defineret formulering, der ikke indeholder proteiner, hydrolysater eller komponenter med ufuldstændigt defineret sammensætning.
De AGT™ formatet er designet til storskalaproduktion og brugervenlighed.
  • Op til 2,5– 6 Foldforøgelser i forhold til batchkultur– højere koncentration af nøglekomponenter
  • Højere produktivitet i GS CHO og andre udvalgte cellelinjer
  • Undgå problemer forbundet med brugen af hydrolysater og andre alternativer, mens du opnår overlegen ydeevne
  • Forenkle opskalering ved at udnytte værdien af AGT™ simpel rekonstitution
  • Klar til brug i større skala med praktiske emballagemuligheder (1 L, 10 L og 100 L)
  • Ingen komponenter af animalsk oprindelse, hvilket minimerer muligheden for introduktion af utilsigtede stoffer og letter reguleringsprocessen
    . EfficientFeed™ Ernæringstilskud at vælge?
    Overvej CD EfficientFeed™ C AGT™ supplement når:
  • Du ønsker højere produktivitet i GS CHO og andre udvalgte cellelinjer
  • Du bruger i øjeblikket CD FortiCHO™ som dit basiscellevækstmedium
  • Du bruger et basismedium med mere end 6 g/l glucose eller et hydrolysat på dag 0
    Overvej CHOCD EfficientFeed™ Et supplement når:
  • Du bruger i øjeblikket CD OptiCHO™ som dit basiscellevækstmedium
    Overvej CHOCD EfficientFeed™ B-tillæg når:
  • Du bruger i øjeblikket CD CHO som dit basiscellevækstmedium
    Overvej CHO CD Effektiv Feed™ Kit når:
  • Du bruger et basismedium med mindre end 6 g/L glucose og intet hydrolysat på dag 0
    Forøgede titere
    CHO CD EfficientFeed™ kosttilskud har vist sig at folde stigninger i titere i forhold til batchkultur og er et glimrende udgangspunkt for procesudvikling. Desuden kræver det ikke tilføjelse af et GS-tillæg, når det bruges i CHO cellelinjer, der udtrykker endogen glutaminsyntetase.
    Enkel opskalering og omkostningsbesparelser
    Evnen til at skalere op i et tørt format giver nem håndtering og opbevaring i fremstillings- og andre bioprocesindstillinger. Med AGT™ (Advanced Granulation Technology™ ) tørformat, er det muligt at opbevare og bruge produktet endnu nemmere og mere sikkert end traditionelle tørformatprodukter. CD EfficientFeed™ C AGT™ tillæg tilbydes i 1 L, 10 L og 100 L emballage, der muliggør opskalering som en sømløs proces, samt giver mulighed for omkostningsbesparelser ved køb af produktionsniveauer.
    AGT™ Format Brugervenlighed
    CD EfficientFeed™ C AGT™ Næringsstoftilskud leverer bekvemmelighed i tørformat opskalering som enkelt del AGT tørt format. For flere detaljer, se de understøttende dokumenter nedenfor.
    Til forskning eller yderligere fremstillingsbrug. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Indhold og opbevaring Opbevares mørkt ved +2 til +8 °C. Holdbar i 12 måneder ved korrekt opbevaring.
    Kulturmiljø CO2
    Antibiotisk spektrum Ingen antibiotika
    Cellelinje CHO
    Klassifikation Fri for animalsk oprindelse, Kemisk defineret, Proteinfri, Serumfri
    Kultur Type Suspensionscellekultur
    Form AGT
    Produkttype Medietillæg
    Serum niveau Serumfri
    Sterilitet Ikke steril
    Med tilsætningsstoffer Natriumbikarbonat
    Uden tilsætningsstoffer Ingen glutamin, Ingen fenolrød, Ingen natriumpyruvat, Ingen insulin
    Endotoksin niveau Low (Lav)
    Format Securitainer-hætteglas
    Renhed eller kvalitetsklasse Cellekulturklasse, kvalificeret til yderligere fremstilling, forskningsklasse
    Mængde 1 l
    Bemærkninger Kemisk defineret næringsstoftilskud
    Forsendelsestilstand Våd is
    Kilde Fri for animalsk oprindelse
    Testet for Opløselighed
    Vis mere Vis mindre
    Til forskningsbrug eller videreproduktion. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.