Få mere at vide
CD CHO Medium
Artikelnummer. 16453869
Skift visning
Mængde:
10 L
Artikelnummer. Mængde
16453869 10 L
1 options
Artikelnummer. 16453869 Leverandør Invitrogen Leverandørnr. 10743001
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-08-2026
Tekniske data
Cellelinje CHO
Celletype Ovarieceller
Klassifikation Fri for animalsk oprindelse, Kemisk defineret, Proteinfri, Serumfri
Koncentration 1 X
Form Væske
Produkttype CD CHO Medium
Serum niveau Serumfri
Sterilitet Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer Natriumpyruvat, Natriumbikarbonat, Ikke-essentielle aminosyrer (NEAA)
Uden tilsætningsstoffer Ingen glutamin, Ingen fenolrød, Ingen thymidin, Ingen hypoxanthin
Produktlinje Gibco
Mængde 10 L
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Endotoksin niveau Lav
Format Universal pose
Inkluderet antibiotika Ingen antibiotika
Renhed eller kvalitetsklasse Cellekulturklasse
Koncentrationsforhold 1 :1
Indhold og opbevaring Opbevar ved 2-8 °C i mørke.
Kulturmiljø CO2
Kultur Type Suspensionscellekultur