Få mere at vide
Gibco™ CD BHK-21 Produktionsmedium Artikelnummer.: 15349245
Gibco™ CD BHK-21 Produktionsmedium
Artikelnummer. p-7075673
1 x 10 L, 0.2g
Mængde:
1 x 100 L
1 x 10 L
10 kg
Pakningsstørrelse:
0.2g
100 L
10kg
Artikelnummer. 15349245
Brand: Gibco™ A1627701
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CD BHK-21 Produktionsmedium
Gibco™ CD BHK-21 produktionsmedium er et kemisk defineret, proteinfrit cellekulturmedium. Det er designet til at understøtte væksten af BHK-21-celler i serumfri suspensionskultur. Dette medium er velegnet til storskala fremstillingsapplikationer.
CD BHK-21 Produktionsmedie fremstilles som følger:
Med
  • L-glutamin
  • Tørt pulverformat
Uden
  • Fenolrød
  • Proteinhydrolysater
Gibco™ CD BHK-21 produktionsmedium er det første cellekulturmedium, der understøtter komplette serum- og proteinfrie processer for BHK-21-celler. Tørpulverformatet er let at rekonstituere, da det ikke har nogen hydrolysater i formuleringen. Tilpasning af celler fra serumholdige medier er en hurtig og enkel procedure. BHK-21-celler kan opnå høje celletætheder og opretholde høj cellelevedygtighed i dette medium.
Gibco™ CD BHK-21 Produktionsmedium er velegnet til storskala suspensionskultur. Fordi det ikke kræver tilskud med serum eller andre udefinerede komponenter, Gibco™ CD BHK-21 Production Medium eliminerer risiciene forbundet med serum, samtidig med at du kan opnå ensartede virustitere og forenkle nedstrømsrensning.
cGMP fremstilling
Gibco™ CD BHK-21 Production Medium er fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet i Grand Island, New York. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellelinje BHK-21
Form Pulver
Produkttype Produktionsmedium
Med tilsætningsstoffer Glutamin
Uden tilsætningsstoffer Ingen fenolrød
Til brug med (applikation) Produktion af viral vaccine
Mængde 1 x 10 L
Indhold og opbevaring Opbevares i køleskab (2 –8 °C).
Kultur Type Suspensionscellekultur
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
Partinummer2479012 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato29/01/2025 ArtikelnummerA1627701
Partinummer2512934 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato29/01/2025 ArtikelnummerA1627701
Partinummer2513897 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato29/01/2025 ArtikelnummerA1627701
Partinummer2384626 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato29/01/2025 ArtikelnummerA1627701
Partinummer2458292 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato29/01/2025 ArtikelnummerA1627701
Til forskningsbrug eller videreproduktion. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Gibco™ CD BHK-21 Produktionsmedium >