Få mere at vide
R&D Systems™ CD 437
Artikelnummer. 18792534
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18792534 50 mg
18712744 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18792534 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. 1549/50
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Læg i indkøbskurv
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
A Tocris product, part of R&D Systems. RARγ-selective agonist
Synthetic retinoid that is an RARγ-selective agonist. Displays RARγ-dependent and -independent effects on differentiation and apoptosis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 125316-60-1
Molekylær formel C27H26O3
Specifica
Kemisk navn eller materiale CD 437
Mængde 50 mg
Produktlinje Tocris
Formel vægt 398.5
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 398.502
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.