missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ CD 437
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18712744
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18712744 10 mg
18792534 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18712744 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 1549/10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

RARγ-selective agonist

Synthetic retinoid that is an RARγ-selective agonist. Displays RARγ-dependent and -independent effects on differentiation and apoptosis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 125316-60-1
Molekylær formel C27H26O3

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale CD 437
Mængde 10 mg
Formel vægt 398.5
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 398.502
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.