Få mere at vide
Tocris Bioscience™ CD 3254
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18093832
Mængde:
10 mg
50 mg
Artikelnummer. 18093832
Brand: Tocris Bioscience™ 3302/50
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Potent and selective RXRα agonist.
Selective RXRα agonist; exhibits no activity at RARα, RARβ or RARγ receptors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 196961-43-0
Molekylær formel C24H28O3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale CD 3254
Mængde 50 mg
Formel vægt 364.48
Renhed >97%
Molekylvægt (g/mol) 364.485