Få mere at vide
Tocris Bioscience™ CD 3254
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18054772
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18054772 10 mg
18093832 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18054772 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 3302/10
Potent and selective RXRα agonist.
Selective RXRα agonist; exhibits no activity at RARα, RARβ or RARγ receptors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 196961-43-0
Molekylær formel C24H28O3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale CD 3254
Mængde 10 mg
Formel vægt 364.48
Renhed >97%
Molekylvægt (g/mol) 364.485