Få mere at vide
Gibco™ CD 293 Medium (1X)
Beskrivelse
CD 293 Medium er et kemisk defineret, proteinfrit medium optimeret til vækst af suspensionskulturer af 293 celler. CD 293 Medium indeholder ingen proteiner eller peptider af animalsk, plante- eller syntetisk oprindelse. Der er heller ingen udefinerede lysater eller hydrolysater i formuleringen.
Formuleret uden L-glutamin for øget stabilitet; tilsæt 20 mL 200 mM L-glutamin eller 20 mL GlutaMAX™ -I Tilskud pr. 1.000 ml medium før brug.
En 293 Medium Master-fil er blevet indsendt til FDA. Hvis du ønsker at krydshenvise en masterfil til CD 293 Medium, bedes du kontakte den tekniske service eller din lokale salgsrepræsentant.
Tekniske data
Tekniske data
| Cellelinje | 293F, 293 (HEK) |
| Klassifikation | Fri for animalsk oprindelse, Lavt proteinindhold, Serumfri |
| Koncentration | 1 X |
| Form | Væske |
| Produkttype | 293 Middel |
| Serum niveau | Serumfri |
| Uden tilsætningsstoffer | Ingen glutamin |
| Produktlinje | Gibco |
| Mængde | 1000 ml |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Vis mere |