missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ CD 2665
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18094492
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18094492 10 mg
18015712 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18094492 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 3800/10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Selective RARβ/γ antagonist

Selective RARβγ antagonist (KD values are 110, 306 and > 1000 nM for RARγ, RARβ and RARα respectively). Blocks retinoic acid-induced apoptosis ex vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 170355-78-9
Molekylær formel C31H34O5

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale CD 2665
Mængde 10 mg
Formel vægt 486.6
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 486.608
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.