Få mere at vide
Tocris Bioscience™ CD 1530
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18064302
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18064302 10 mg
18055792 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18064302 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 2554/10
Potent and selective RARγ agonist
Potent and selective RARγ receptor agonist (Ki values are 150, 1500 and 2750 nM for RARγ, RARβ and RARα receptors respectively). Activates transcriptional activity (AC50 = 1.8 nM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 107430-66-0
Molekylær formel C27H26O3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale CD 1530
Mængde 10 mg
Formel vægt 398.49
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 398.502