Få mere at vide
Novus Biologicals™ CCT3 Overexpression Lysate
Artikelnummer. 18267082 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mg
Artikelnummer. Mængde
18267082 0.1 mg
1 options
Artikelnummer. 18267082 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. NBL108899
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
The CCT3 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellelinje The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC221229 and based on accession number NM_5998.
Til brug med (applikation) Western Blot
Mængde 0.1 mg
Opbevaringsbuffer RIPA buffer
Renhed Protein
Testspecificitet Homo sapiens chaperonin containing TCP1, subunit 3 (gamma) (CCT3), transcript variant 1, mRNA.
Indhold og opbevaring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Proteintilstand Native
For Research Use Only