missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

CCT251545, MedChemExpress

Artikelnummer. 16465946
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16465946 100 mg
16455288 10 mg
16421497 50 mg
16418007 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16465946 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12681

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress CCT251545 is an orally bioavailable and potent inhibitor of WNT signaling with an IC50 of 5 nM in 7dF3 cells. CCT251545 is a selective chemical probe for exploring the role of CDK8 and CDK19 in human disease.

CCT251545 is an orally bioavailable and potent inhibitor of WNT signaling with an IC50 of 5 nM in 7dF3 cells. CCT251545 is a selective chemical probe for exploring the role of CDK8 and CDK19 in human disease.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale CCT251545
CAS 1661839-45-7
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C23H24ClN5O
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (118.51 mM)
SMIL O=C1NCCC12CCN(C3=C(Cl)C=NC=C3C4=CC=C(C5=CN(C)N=C5)C=C4)CC2
Molekylvægt (g/mol) 421.92
Formel vægt 421.92
Procent renhed 98.64%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.