Få mere at vide
CCT245737, MedChemExpress
Artikelnummer. 16473667
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16473667 50 mg 50mg
16457658 10 mg 10mg
16420128 5 mg -
16407566 100 mg -
16403626 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16473667 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY18958
MedChemExpress CCT245737 is an orally active and seletive Chk1 inhibitor, with an IC50 of 1.3 nM.
CCT245737 is an orally active and seletive Chk1 inhibitor, with an IC50 of 1.3 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale CCT245737
CAS 1489389-18-5
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C16H16F3N7O
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 32 mg/mL (84.36 mM)
SMIL FC(F)(F)C(C=NC(NC1=CN=C(C#N)C=N1)=C2)=C2NC[C@H]3CNCCO3
Molekylvægt (g/mol) 379.34
Formel vægt 379.34
Procent renhed 97.06%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease