Få mere at vide
CCT244747, MedChemExpress
Beskrivelse
CCT244747 is a potent, orally bioavailable and highly selective CHK1 inhibitor, with an IC50 of 7.7 nM
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | CCT244747 |
| CAS | 1404095-34-6 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C20H24N8O2 |
| Mængde | 25 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (122.41 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | N#CC1=NC=C(NC2=NC=C(C3=CN(C)N=C3)C(OC)=C2)N=C1O[C@H](C)CN(C)C |
| Molekylvægt (g/mol) | 408.46 |
| Formel vægt | 408.46 |
| Vis mere |