Få mere at vide
CCT241736, MedChemExpress
Beskrivelse
CCT241736 is a potent and orally bioavailable dual FLT3 and Aurora kinase inhibitor, which inhibits Aurora kinases (Aurora-A Kd, 7.5 nM, IC50, 38 nM
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | CCT241736 |
| CAS | 1402709-93-6 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C22H23Cl2N7 |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 75 mg/mL (164.34 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | CC1=NN(C)C=C1C2=NC3=C(N4CCN(CC5=CC=C(Cl)C=C5)CC4)C(Cl)=CN=C3N2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 456.37 |
| Formel vægt | 456.37 |
| Vis mere |