Få mere at vide
CCT129202, MedChemExpress
Beskrivelse
CCT129202 is an aurora kinase inhibitor with IC50s of 42, 198, and 227 nM for aurora A, B and C, respectively.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | CCT129202 |
| CAS | 942947-93-5 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C23H25ClN8OS |
| Mængde | 100 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 1 mg/mL (2.01 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | CN(C1=CC=C(C2=NC3=C(C(Cl)=CN=C3N2)N4CCN(CC4)CC(NC5=NC=CS5)=O)C=C1)C |
| Molekylvægt (g/mol) | 497.02 |
| Formel vægt | 497.02 |
| Show More |