missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

CCT036477, TRC

Artikelnummer. 30361357
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30361357 250 mg
30360413 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30361357 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC227900250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 305372-78-5
Molekylær formel C21H18ClN3
Molekylvægt (g/mol) 347.84
Synonym α-(4-Chlorophenyl)-2-methyl-N-2-pyridinyl-1H-indole-3-methanamine, CCT036477
IUPAC navn N-[(4-chlorophenyl)-(2-methyl-1H-indol-3-yl)methyl]pyridin-2-amine
SMIL Cc1[nH]c2ccccc2c1C(Nc3ccccn3)c4ccc(Cl)cc4

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale alpha-(4-Chlorophenyl)-2-methyl-N-2-pyridinyl-1H-indole-3-methanamine
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C21H18ClN3/c1-14-20(17-6-2-3-7-18(17)24-14)21(15-9-11-16(22)12-10-15)25-19-8-4-5-13-23-19/h2-13,21,24H,1H3,(H,23,25)
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.