Få mere at vide
CCT007093, MedChemExpress
Beskrivelse
CCT007093 is an effective protein phosphatase 1D (PPM1D Wip1) inhibitor. Wip1 inhibition can activate the mTORC1 pathway and enhance hepatocyte proliferation after hepatectomy.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | CCT007093 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 176957-55-4 |
| Farve | Yellow |
| Mængde | 50 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C15H12OS2 |
| Til brug med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Opløselighedsinformation | DMF : 3.33 mg/mL (12.23 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 2.8 mg/mL (10.28 mM) |
| SMIL | O=C1/C(CC/C1=C\C2=CC=CS2)=C/C3=CC=CS3 |
| Vis mere |