Få mere at vide
CCT/DRC/ORS Multi-element Mix 1: Cr, Fe, As, Se @ 100 μg/ml i 2% HNO3, VHG™
Beskrivelse
CCT/DRC/ORS Multi-Element Mix 1: Cr, Fe, As, Se @ 100 μg/ml i 2% HNO3
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Arsenic/Chromium/Iron/Selenium |
| CAS | 7440-38-2, 7440-47-3, 7439-89-6, 7782-49-2 |
| Metoder | ICP-MS |
| Analyt- eller komponentnavne | Arsenic/Chromium/Iron/Selenium |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Fortynd HNO3 |
| Mængde | 100 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Arsenic 100 μg/mL/Chromium 100 μg/mL/Iron 100 μg/mL/Selenium 100 μg/mL |