Få mere at vide
CCT-251921, MedChemExpress
Artikelnummer. 16497776
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16497776 100 mg -
16487998 10 mg -
16473726 25 mg -
16453927 50 mg -
16431909 1 mg 1mg
16420468 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16497776 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY19984
MedChemExpress CCT-251921 is a potent, selective, and orally bioavailable CDK8 inhibitor with an IC50 of 2.3 nM.
CCT-251921 is a potent, selective, and orally bioavailable CDK8 inhibitor with an IC50 of 2.3 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale CCT-251921
CAS 1607837-31-9
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H23ClN6O
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 33.33 mg/mL (81.11 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C1NCCC12CCN(C3=C(Cl)C(N)=NC=C3C4=CC5=C(N(C)N=C5)C=C4)CC2
Molekylvægt (g/mol) 410.9
Formel vægt 410.9
Procent renhed 98.86%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease