missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ CCT 018159
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18054622
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18054622 10 mg
18034402 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18054622 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 2435/10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Hsp90 inhibitor

Novel inhibitor of heat shock protein 90 (Hsp90) ATPase activity (IC50 = 5.7 μM) that displays selectivity over human Hsp72 and topoisomerase II. Inhibits proliferation of HCT116 human colon tumor cells and produces upregulation of Hsp70 and downregulation of c-Raf and cdk4. More soluble than 17-AAG (Cat. No. 1515) and is independent of NQO1/DT-diaphorase and P-glycoprotein expression.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 171009-07-7
Molekylær formel C20H20N2O4

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale CCT 018159
Mængde 10 mg
Formel vægt 352.39
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 352.39
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.