Få mere at vide
CCS Viskositetsstandard, ASTM D 5293 og SAE-specifikation J325, Paragon Scientific™
Artikelnummer. 16010030
Skift visning
Mængde:
500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
16010030 500 ml 500ml
1 options
Artikelnummer. 16010030
Brand: Paragon Scientific CL53
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Paragon ISO 17025 / ISO 17034 certificeret CCS viskositetsstandarder er til kalibrering og verifikation af analytisk udstyr, der bruges i Cold Cranking Simulator (CCS ) test til ASTM D5293 og SAE-specifikation J300.
  • Certificeret iht ISO 17025 / ISO 17034 under UKAS-akkreditering
  • Fuld sporbarhed til nationale standarder
  • Sikrer fuld overholdelse af ASTM & IP-testmetodeprotokol
  • Fremstillet i Storbritannien
  • 2 års holdbarhed
Tekniske data
Emballage Ravfarvet glasflaske
Analysecertifikat Yes
Fysisk form Væske
Mængde 500 ml
Angivne nominelle værdier. Certificerede værdier vil variere fra batch til batch.