Få mere at vide
CCS Viskositetsstandard, ASTM D 5293 og SAE-specifikation J314, Paragon Scientific™
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Beskrivelse
- Certificeret iht ISO 17025 / ISO 17034 under UKAS-akkreditering
- Fuld sporbarhed til nationale standarder
- Sikrer fuld overholdelse af ASTM & IP-testmetodeprotokol
- Fremstillet i Storbritannien
- 2 års holdbarhed
Tekniske data
Tekniske data
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Analysecertifikat | Yes |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 500 mL |
Angivne nominelle værdier. Certificerede værdier vil variere fra batch til batch.