missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

CCR6 inhibitor 1, MedChemExpress

Artikelnummer. 16465516
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16465516 100 mg -
16447397 5 mg -
16404688 10 mg -
16400977 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16465516 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY112701

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress CCR6 inhibitor 1 is a potent and selective CCR6 inhibitor, with IC50s of 0.45 and 6 nM for monkey and human CCR6, much more selective at CCR6 over human CCR1 (IC50, > 30000 nM), and CCR7 (IC50, 9400 nM). CCR6 inhibitor 1 markedly blocks ERK phosphorylation. CCR6 inhibitor 1 is used in the research of autoimmune diseases and cancer.

CCR6 inhibitor 1 is a potent and selective CCR6 inhibitor, with IC50s of 0.45 and 6 nM for monkey and human CCR6, much more selective at CCR6 over human CCR1 (IC50, > 30000 nM), and CCR7 (IC50, 9400 nM). CCR6 inhibitor 1 markedly blocks ERK phosphorylation. CCR6 inhibitor 1 is used in the research of autoimmune diseases and cancer.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale CCR6 inhibitor 1
CAS 2437547-04-9
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C24H23F3N4O3S
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 125 mg/mL (247.76 mM)
SMIL O=S([C@H](CC1)CC[C@@H]1NC2=NC=C(C(F)(F)F)C=C2)(C3=CC=C(C4=CC=NC(C(N)=O)=C4)C=C3)=O
Molekylvægt (g/mol) 504.52
Formel vægt 504.52
Procent renhed 99.87%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.