missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

CCNK Antibody [DyLight 350], Novus Biologicals Biologicals™

Artikelnummer. 30499009 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
0.1 mL
Pakningsstørrelse:
0.1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30499009 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30499009 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP335113UV

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

CCNK Polyclonal antibody specifically detects CCNK in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Antigen CCNK
Applikationer ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret DyLight 350
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias CPR4MGC9113, cyclin K, cyclin-K
Værtsarter Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-160 of human CCNK (NP_001092872.1).,, Sequence:, MKENKENSSPSVTSANLDHTKPCWYWDKKDLAHTPSQLEGLDPATEARYRREGARFIFDVGTRLGLHYDTLATGIIYFHRFYMFHSFKQFPRYVTGACCLFLAGKVEETPKKCKDIIKTARSLLNDVQFGQFGDDPKEEVMVLERILLQTIKFDLQVEHP
Oprensningsmetode Affinity purified
Mængde 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Cell Cycle and Replication
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 8812
Målarter Human, Mouse, Rat
Indhold og opbevaring Store at 4°C in the dark.
Produkttype Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.