Få mere at vide
Abnova™ CCND1/CEN11p FISH sonde
Artikelnummer. 16072985
Skift visning
Mængde:
100μ L
Pakningsstørrelse:
100µL
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16072985 100μ L 100µL
1 options
Artikelnummer. 16072985 Leverandør Abnova™ Leverandørnr. FG0010.100uL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13005.00 DKK
    12495.87 DKK / 100µL
    Spare 509.13 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-01-2027
Indeholder
DAPI Counterstain (1500 ng/ml) 125 uL for hver 100 uL FISH Probe
Mærkede FISH-prober til identifikation af genamplifikation ved brug af Fluorescent In Situ Hybridization Technique.
FISH er en teknik, der bruges til at identificere og lokalisere tilstedeværelsen eller fraværet af specifikke DNA-sekvenser på celler og væv. Abnova har udviklet en række FISH-prober til påvisning af genamplifikation, tab og translokation. Hver FISH-probe har et par locus-specifikke, fluorofor-mærkede prober, der stammer fra et bakteriel kromosom (BAC ) bibliotek.
Fordele
  • Dobbeltfarvede prober til hurtig, følsom og specifik detektion
  • Arbejd med metafasespredning, paraffinindlejret og frosset væv
  • Identificer genamplifikation, tab og translokation
  • Højt signal til støj-forhold
  • Lav krydsreaktivitet
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved °4 C i mørke.
Etiket eller farvestof FITC, Texas rød
Til brug med (applikation) Fluorescerende in situ-hybridisering (celle), fluorescerende in situ-hybridisering (formalin/PFA-fikserede paraffinindlejrede sektioner)
Inkluderer DAPI Counterstain (1500 ng/ml) 250 uL
Beliggenhed 11q13, 11p11.12
Sondens længde Ca. 400 kb
sonde CCND1, CEN11p
Produkttype CCND1/CEN11p FISH sonde
Mængde 100μ L