missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

CCMI, MedChemExpress

Artikelnummer. 16467727
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16467727 5 mg
16454998 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16467727 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12150

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress CCMI (AVL-3288) is a potent and selective α7 nAChR-positive allosteric modulator, does not bind to or activate α7 nAChRs via the orthosteric site, and causes significant positive modulation of agonist-induced currents at α7 nAChRs. CCMI has potential in CNS diseases with cognitive dysfunction.

CCMI (AVL-3288) is a potent and selective α7 nAChR-positive allosteric modulator, does not bind to or activate α7 nAChRs via the orthosteric site, and causes significant positive modulation of agonist-induced currents at α7 nAChRs. CCMI has potential in CNS diseases with cognitive dysfunction.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale CCMI
Fysisk form Solid
CAS 917837-54-8
Farve Light Yellow
Mængde 5 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C19H15Cl2N3O2
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym AVL-3288 UCI-4083
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (257.57 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(NC1=CC=C(Cl)C=C1)/C(C2=CC(C)=NO2)=C/NC3=CC=C(Cl)C=C3
Molekylvægt (g/mol) 388.25
Formel vægt 388.25
Procent renhed 99.32%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.