Få mere at vide
Beskrivning
CCL23/Ck beta 8-1/MIP3 Monoclonal specifically detects CCL23/Ck beta 8-1/MIP3 in Human samples. It is validated for Sandwich ELISA Capture.
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | CCL23/Ck beta 8-1/MIP3 |
| Applikationer | Sandwich ELISA Capture |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | 004 |
| Konjugeret | Biotin |
| Fortynding | ELISA, Sandwich ELISA |
| Formulering | PBS |
| Gene Alias | C6 beta-chemokine, chemokine (C-C motif) ligand 23, CKb8, CKB-8, CK-beta-8, hmrp-2a, Macrophage inflammatory protein 3, MIP3, MIP-3CK-BETA-8, MPIF1, MPIF-1Ckb-8-1, Myeloid progenitor inhibitory factor 1, SCYA23C-C motif chemokine 23, small inducible cytokine subfamily A (Cys-Cys), member 23, Small-inducible cytokine A23 |
| Værtsarter | Rabbit |
| Immunogen | This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human CCL23/Ck beta 8-1/MIP3 (AAB51134.1; Arg22-Asn120). |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?