Få mere at vide
Novus Biologicals™ CCL22/MDC Overexpression Lysate
Artikelnummer. 18275804
Skift visning
Mængde:
0.1 mg
Pakningsstørrelse:
0.1mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
18275804 0.1 mg 0.1mg
1 options
Artikelnummer. 18275804 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. NBL108852
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5705.00 DKK
    5393.85 DKK / 0.1mg
    Spare 311.15 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
The CCL22/MDC Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellelinje The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC26578 and based on accession number NM_299. The protein contains a C-terminal DDK tag.
Til brug med (applikation) Western Blot
Mængde 0.1 mg
Opbevaringsbuffer RIPA buffer
Renhed Protein
Testspecificitet Homo sapiens chemokine (C-C motif) ligand 22 (CCL22), mRNA.
Indhold og opbevaring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Proteintilstand Native
For Research Use Only