Få mere at vide
Motic™ CCIS™ EF-planens akromatiske mål
Beskrivelse
- EF-planens akromatiske mål
- Indeholder farvekorrigeret uendelighedsoptik: CCIS™
- Specifikationer: 60X/0,80/S (WD=0,35 mm)
- Til brug med BA-seriens mikroskoper
Ordreinfo
Magnification Power
Tekniske data
Tekniske data
| Type | CCIS, Plan Achromatic Phase Målsætning |
| Synsfelt | EF-plan |
| Fokus afstand | 0.35 WD |
| Til brug med (udstyr) | BA mikroskop serien |
| Forstørrelseskraft | 60X |
| Numerisk blænde | 0.80 |
| Mængde | 1 stk. |