Få mere at vide
Motic™ CCIS™ EC-H Plan Fase Mål, Positiv Fase
Artikelnummer. p-8352003
Forstørrelseskraft:
10 x
40X
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11792298
Brand: Motic™ 1101001702911
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver forbedret kontrast og blyfri fremstilling i henhold til RoHS-standarder med flerlags coated glas. CCIS™ EC-H planfasemål, positiv fase er kompatibel med alle BA-mikroskoper
  • Til brug med BA-seriens mikroskoper
  • EC-H planfase
  • Positiv fase
  • 10X/0,25 (WD=17,4 mm) eller 40X/0,65/S (WD=0,5 mm)
Tekniske data
Type Positiv fase
Synsfelt EC-H planfase
Fokus afstand 0.25 mm
Til brug med (udstyr) BA mikroskop serien
Forstørrelseskraft 10 x
Numerisk blænde 0.25
Mængde 1 stk