Få mere at vide
Motic™ CCIS™ EC-H Plan Fase Mål, Positiv Fase
Artikelnummer. 11792298
Skift visning
Forstørrelseskraft:
10 x
40X
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Forstørrelseskraft unitSize
11792298 10 x Hver
11712308 40X Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11792298 Leverandør Motic™ Leverandørnr. 1101001702911
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver forbedret kontrast og blyfri fremstilling i henhold til RoHS-standarder med flerlags coated glas. CCIS™ EC-H planfasemål, positiv fase er kompatibel med alle BA-mikroskoper
  • Til brug med BA-seriens mikroskoper
  • EC-H planfase
  • Positiv fase
  • 10X/0,25 (WD=17,4 mm) eller 40X/0,65/S (WD=0,5 mm)
Tekniske data
Type Positiv fase
Synsfelt EC-H planfase
Fokus afstand 0.25 mm
Til brug med (udstyr) BA mikroskop serien
Forstørrelseskraft 10 x
Numerisk blænde 0.25
Mængde 1 stk