Få mere at vide
CCG 203769, MedChemExpress
Beskrivelse
CCG 203769 is a selective G protein signaling (RGS4) inhibitor, which blocks the RGS4-Gαo protein-protein interaction in vitro with an IC50 of 17 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | CCG 203769 |
| CAS | 410074-60-1 |
| Farve | Colorless |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C8H14N2O2S |
| Mængde | 25 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 62.5 mg/mL (308.99 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(N1CCCC)N(CC)SC1=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 202.27 |
| Formel vægt | 202.27 |
| Vis mere |