Få mere at vide
CCG-1423, MedChemExpress
Beskrivelse
CCG-1423 is a novel inhibitor of RhoA/C-mediated gene transcription that is capable of inhibiting invasion of PC-3 prostate cancer cells in a Matrigel model of metastasis.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | CCG-1423 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 285986-88-1 |
| Farve | White |
| Mængde | 100 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C18H13ClF6N2O3 |
| Til brug med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 26 mg/mL (57.17 mM) |
| SMIL | O=C(NOC(C)C(NC1=CC=C(Cl)C=C1)=O)C2=CC(C(F)(F)F)=CC(C(F)(F)F)=C2 |
| Vis mere |