Få mere at vide
Thermo Scientific™ CCDA selektivt medium
Beskrivelse
Isolat Campylobacter spp. bruger blodfri Thermo Scientific™ CCDA Selektivt Medium, som overholder ISO 10272-1 og 10272-2.
Modificeret CCDA Medium er baseret på den originale formulering beskrevet af Bolton, som blev udviklet til at erstatte blod med trækul, jernsulfat og natriumpyruvat. Forbedret selektivitet opnås ved at bruge cefoperazon som det selektive middel. Amphotericin B er blevet tilføjet til formlen for at undertrykke væksten af gær- og svampeforurenende stoffer, der kan forekomme ved 37 C.°
Campylobacter-infektioner er blandt de mest almindelige bakterielle infektioner, der producerer både gastrointestinale og systemiske sygdomme. Campylobacter jejuni er den mest almindeligt rapporterede bakterielle årsag til fødevarebåren infektion i USA. Campylobacter er små, ikke-sporedannende, spiralformede, buede gramnegative stænger, der kræver et mikroaerofilt miljø og ikke kan tåle udtørring.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
Campylobacter-infektioner er blandt de mest almindelige bakterielle infektioner, der producerer både gastrointestinale og systemiske sygdomme. Campylobacter jejuni er den mest almindeligt rapporterede bakterielle årsag til fødevarebåren infektion i USA. Campylobacter er små, ikke-sporedannende, spiralformede, buede gramnegative stænger, der kræver et mikroaerofilt miljø og ikke kan tåle udtørring.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Ifølge ISO 10271-a og ISO 10272-2 |
| Farve | Sort, uigennemsigtig |
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 10 °C |
| Format | 90 mm monoplade |
| Fremstillingsoprindelse | Storbritannien |
| Medietype | CCDA selektivt medium |
| Produkttype | Agar-plade |
| Fyld vægt | 19,5 g± 1,0 g |
| Emballagetype | Flow Wrapped - Enkeltlag |
| Mængde | 10/Pk. |