Få mere at vide
CCCP, MedChemExpress
Artikelnummer. 16459766
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
16459766 50 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 16459766 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY10094150mg
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
MedChemExpress CCCP is an oxidative phosphorylation (OXPHOS) uncoupler. CCCP induces activation of PINK1 leading to Parkin Ser65 phosphorylation.
CCCP is an oxidative phosphorylation (OXPHOS) uncoupler. CCCP induces activation of PINK1 leading to Parkin Ser65 phosphorylation.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale CCCP
Fysisk form Solid
CAS 555-60-2
Farve Coffee
Mængde 50 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C9H5ClN4
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Synonym Carbonyl cyanide 3-chlorophenylhydrazone Carbonyl Cyanide m-Chlorophenylhydrazone
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (244.36 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMIL N#C/C(C#N)=N/NC1=CC=CC(Cl)=C1
Molekylvægt (g/mol) 204.62
Formel vægt 204.62
Procent renhed 98.03%